Methyl-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinecarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
PC200324-500MG
APOSPC200324-500MGEA 4850 SEK
APOSPC200324-500MG
Methyl-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinecarboxylate
Methyl-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinecarboxylate
Formel: C₇H₃Cl₂F₃N₂O₂
MW: 275.02 g/mol
Smältpunkt: 57…58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12922697
CAS nummer: 1190198-37-8