5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
PC200318-1G PC200318-500MG
APOSPC200318-1GEA 2200 SEK
APOSPC200318-1G APOSPC200318-500MG
5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₁₁H₁₀FNO₂
Smältpunkt: 45…47 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20921611
CAS nummer: 218301-23-6