3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
PC200310-500MG PC200310-100MG PC200310-250MG PC200310-1G
APOSPC200310-500MGEA 5575 SEK
APOSPC200310-500MG APOSPC200310-100MG APOSPC200310-250MG APOSPC200310-1G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₄F₃IN₂
MW: 312,03 g/mol
Smältpunkt: 205…207 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11857744
CAS nummer: 1142192-57-1