4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200307-500MG PC200307-1G
APOSPC200307-500MGEA 6000 SEK
APOSPC200307-500MG APOSPC200307-1G
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine 95%
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine
Formel: C₉H₆ClF₃N₄
Smältpunkt: 167…168 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16622823
CAS nummer: 1242267-93-1