Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Leverantör: Apollo Scientific
PC200298-1G PC200298-500MG
APOSPC200298-1GEA 7375 SEK
APOSPC200298-1G APOSPC200298-500MG
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formel: C₁₂H₁₃ClF₃N₃O₂
MW: 323,7 g/mol
Smältpunkt: 75…76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12025894
CAS nummer: 1147979-45-0