2-Chloro-6-phenyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
PC200296-1G PC200296-500MG
APOSPC200296-1GEA 6950 SEK
APOSPC200296-1G APOSPC200296-500MG
2-Chloro-6-phenyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
2-Chloro-6-phenyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Formel: C₁₄H₇ClF₃N₃O
Smältpunkt: 134…135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14581650
CAS nummer: 1198475-48-7