N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-(Methylamino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
PC200293-1G PC200293-500MG
APOSPC200293-1GEA 7375 SEK
APOSPC200293-1G APOSPC200293-500MG
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
Formel: C₁₀H₈F₃N₃
Smältpunkt: 143…144 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08762128
CAS nummer: 929418-48-4