3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
PC200290-1G PC200290-500MG
APOSPC200290-1GEA 7375 SEK
APOSPC200290-1G APOSPC200290-500MG
3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₃BrFN₃O₂
Smältpunkt: 197…199 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20444429
CAS nummer: 1353877-95-8