1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
PC200289-1G PC200289-500MG
APOSPC200289-1GEA 7375 SEK
APOSPC200289-1G APOSPC200289-500MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₆H₄F₃N₃
Smältpunkt: 160 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12403326
CAS nummer: 1049772-79-3