5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200287-1G PC200287-500MG
APOSPC200287-1GEA 8475 SEK
APOSPC200287-1G APOSPC200287-500MG
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₅BrF₃N
Smältpunkt: 66…68 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03094968
CAS nummer: 1198475-24-9