Ethyl-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Leverantör: Apollo Scientific
PC200286-1G
PC200286-500MG
APOSPC200286-1GEA
5550
SEK
APOSPC200286-1G
APOSPC200286-500MG
Ethyl-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel:
C₁₅H₁₂F₃NO₃ MW: 311,26 g/mol Smältpunkt: 48…50 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD13193104 CAS nummer: 1192263-87-8 |