4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200285-1G PC200285-500MG PC200285-5G
APOSPC200285-1GEA 2875 SEK
APOSPC200285-1G APOSPC200285-500MG APOSPC200285-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Formel: C₉H₄ClF₃N₂
MW: 232,5900 g/mol
Smältpunkt: 65…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00793683
CAS nummer: 52353-35-2