1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Leverantör: Apollo Scientific
PC200280-1G
PC200280-500MG
APOSPC200280-1GEA
4275
SEK
APOSPC200280-1G
APOSPC200280-500MG
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Formel:
C₁₀H₁₁ClF₃N₃ Smältpunkt: 76…78 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00892750 CAS nummer: 132834-56-1 |