4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Leverantör: Apollo Scientific
PC200279-1G PC200279-500MG
APOSPC200279-1GEA 6125 SEK
APOSPC200279-1G APOSPC200279-500MG
4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Formel: C₁₀H₉F₃N₄
MW: 242,21 g/mol
Smältpunkt: 136…138 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00793700
CAS nummer: 303148-88-1