4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC200278-1G PC200278-500MG
APOSPC200278-1GEA 6125 SEK
APOSPC200278-1G APOSPC200278-500MG
4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formel: C₈H₇F₃N₂O₃S
MW: 268.22 g/mol
Smältpunkt: 158…159 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12827810
CAS nummer: 1186404-89-6