tert-Butyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
PC200270-1G PC200270-500MG
APOSPC200270-1GEA 4275 SEK
APOSPC200270-1G APOSPC200270-500MG
tert-Butyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formel: C₁₆H₂₁ClF₃N₃O₂
MW: 379,81 g/mol
Smältpunkt: 95…96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11553061
CAS nummer: 1092352-86-7