4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
PC200269-1G PC200269-500MG
APOSPC200269-1GEA 4275 SEK
APOSPC200269-1G APOSPC200269-500MG
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₁₄H₁₄F₃N₅
MW: 309,3 g/mol
Smältpunkt: 133…134 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11100243
CAS nummer: 1048913-94-5