1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
Leverantör: Apollo Scientific
PC200267-1G PC200267-500MG
APOSPC200267-1GEA 4275 SEK
APOSPC200267-1G APOSPC200267-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
Formel: C₁₂H₁₄ClF₃N₄O
Smältpunkt: 177…179 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14584839
CAS nummer: 1221794-66-6