2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200264-1G PC200264-500MG
APOSPC200264-1GEA 7450 SEK
APOSPC200264-1G APOSPC200264-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Formel: C₇HCl₂F₃N₂
Smältpunkt: 51…52 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14581647
CAS nummer: 1198475-29-4