2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200263-1G PC200263-500MG
APOSPC200263-1GEA 7450 SEK
APOSPC200263-1G APOSPC200263-500MG
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆HCl₂F₃IN
Smältpunkt: 156…157 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12025903
CAS nummer: 1160474-55-4