2-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC200260-250MG
PC200260-1G
APOSPC200260-250MGEA
3075
SEK
APOSPC200260-250MG
APOSPC200260-1G
2-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
2-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₅ClF₃N Kokpunkt: 199 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD10697599 CAS nummer: 215867-87-1 |