5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200259-1G PC200259-10G PC200259-5G
APOSPC200259-1GEA 875 SEK
APOSPC200259-1G APOSPC200259-10G APOSPC200259-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 96%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₂BrF₃N₂
MW: 226,98 g/mol
Smältpunkt: 41…42 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09754046
CAS nummer: 799557-86-1