3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Leverantör: Apollo Scientific
PC200257-1G
PC200257-500MG
APOSPC200257-1GEA
6125
SEK
APOSPC200257-1G
APOSPC200257-500MG
3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel:
C₉H₄BrClF₃N Smältpunkt: 89…91 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD12827786 CAS nummer: 1186404-58-9 |