1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
Leverantör: Apollo Scientific
PC200256-1G
PC200256-500MG
APOSPC200256-1GEA
2925
SEK
APOSPC200256-1G
APOSPC200256-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
Formel:
C₉H₈ClF₃N₂O Smältpunkt: 88…90 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD18266134 CAS nummer: 1311798-09-0 |