Ethyl-8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
PC200246-1G PC200246-500MG
APOSPC200246-1GEA 4875 SEK
APOSPC200246-1G APOSPC200246-500MG
Ethyl-8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₈F₃IN₂O₂
Smältpunkt: 154…155 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11841000
CAS nummer: 1135283-39-4