5-Bromo-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
PC200245-1G PC200245-500MG
APOSPC200245-1GEA 4875 SEK
APOSPC200245-1G APOSPC200245-500MG
5-Bromo-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Bromo-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₁₀H₆BrF₃N₂O
MW: 307.08 g/mol
Smältpunkt: 219…220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11553027
CAS nummer: 1092352-29-8