1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Leverantör: Apollo Scientific
PC200244-1G PC200244-500MG PC200244-5G
APOSPC200244-1GEA 2925 SEK
APOSPC200244-1G APOSPC200244-500MG APOSPC200244-5G
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Formel: C₉H₅ClF₃N₃O
Smältpunkt: 60…62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11100238
CAS nummer: 189005-07-0