2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
Leverantör: Apollo Scientific
PC200242-1G PC200242-500MG
APOSPC200242-1GEA 4875 SEK
APOSPC200242-1G APOSPC200242-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
Formel: C₇H₃Cl₂F₃N₂O
Smältpunkt: 185…186 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14581646
CAS nummer: 1198475-46-5