4-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
PC200241-1G PC200241-500MG PC200241-5G
APOSPC200241-1GEA 3950 SEK
APOSPC200241-1G APOSPC200241-500MG APOSPC200241-5G
4-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
4-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₃H₈F₃NO
Smältpunkt: 67…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10758064
CAS nummer: 847446-85-9