5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
Leverantör: Apollo Scientific
PC200240-1G PC200240-500MG
APOSPC200240-1GEA 2250 SEK
APOSPC200240-1G APOSPC200240-500MG
5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
Formel: C₁₁H₈FN₃O₂
Smältpunkt: 255…258 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14581630
CAS nummer: 640271-51-8