5-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
PC200234-1G PC200234-500MG PC200234-5G
APOSPC200234-1GEA 2250 SEK
APOSPC200234-1G APOSPC200234-500MG APOSPC200234-5G
5-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₁₀H₆F₃N₅
Smältpunkt: 160…161 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06808548
CAS nummer: 1019010-69-5