1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
PC200229-1G PC200229-500MG PC200229-5G
APOSPC200229-1GEA 2250 SEK
APOSPC200229-1G APOSPC200229-500MG APOSPC200229-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbonitrile
Formel: C₁₂H₁₁ClF₃N₃
Smältpunkt: 108…109 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12498704
CAS nummer: 1171918-97-0