6-(Trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
PC200225-1G PC200225-500MG
APOSPC200225-1GEA 7200 SEK
APOSPC200225-1G APOSPC200225-500MG
6-(Trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
6-(Trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Formel: C₁₀H₅F₃N₂
Smältpunkt: 176 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12827791
CAS nummer: 1186404-61-4