5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
PC200224-1G PC200224-250MG
APOSPC200224-1GEA 1750 SEK
APOSPC200224-1G APOSPC200224-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,1300 g/mol
Smältpunkt: 166 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659680
CAS nummer: 1036027-54-9