4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
Leverantör: Apollo Scientific
PC200223-1G PC200223-500MG
APOSPC200223-1GEA 4875 SEK
APOSPC200223-1G APOSPC200223-500MG
4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
4-(Trifluoromethyl)-1H,2H,3H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-one
Formel: C₇H₄F₃N₃O
MW: 203.12 g/mol
Smältpunkt: 294…295 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16890137
CAS nummer: 1242267-84-0