2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC200222-1G PC200222-500MG PC200222-5G
APOSPC200222-1GEA 3950 SEK
APOSPC200222-1G APOSPC200222-500MG APOSPC200222-5G
2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 89719-93-7