6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200221-1G PC200221-10G PC200221-5G
APOSPC200221-1GEA 945 SEK
APOSPC200221-1G APOSPC200221-10G APOSPC200221-5G
6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₅FN₂
MW: 136,1300 g/mol
Smältpunkt: 70…71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09994632
CAS nummer: 139022-27-8