7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200218-1G PC200218-500MG
APOSPC200218-1GEA 4875 SEK
APOSPC200218-1G APOSPC200218-500MG
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
7-Chloro-8-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₃ClF₃IN₂
MW: 346,48 g/mol
Smältpunkt: 160…162 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD19982794
CAS nummer: 1331823-98-3