3,5-Dichloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenylamine
Leverantör: Apollo Scientific
PC200215-1G PC200215-500MG PC200215-5G
APOSPC200215-1GEA 1550 SEK
APOSPC200215-1G APOSPC200215-500MG APOSPC200215-5G
3,5-Dichloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenylamine
3,5-Dichloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenylamine
Formel: C₁₂H₆Cl₃F₃N₂O
Smältpunkt: 143…146 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11553026
CAS nummer: 73265-15-3