Ethyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC200211-1G
PC200211-500MG
APOSPC200211-1GEA
4550
SEK
APOSPC200211-1G
APOSPC200211-500MG
Ethyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Ethyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Formel:
C₁₂H₉F₃N₂O₂ Smältpunkt: 47…49 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08690765 CAS nummer: 3885-40-3 |