Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC200210-1G PC200210-500MG
APOSPC200210-1GEA 6325 SEK
APOSPC200210-1G APOSPC200210-500MG
Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₈F₃N₃O₄
Smältpunkt: 134…135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12498712
CAS nummer: 1171919-07-5