6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200209-1G PC200209-250MG
APOSPC200209-1GEA 2750 SEK
APOSPC200209-1G APOSPC200209-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Formel: C₉H₇F₃N₄O
Smältpunkt: 202…203 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11100215
CAS nummer: 1048912-65-7