3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC200208-1G PC200208-500MG
APOSPC200208-1GEA 6325 SEK
APOSPC200208-1G APOSPC200208-500MG
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
3-Nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₄F₃N₃O₄
Smältpunkt: 172 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12827808
CAS nummer: 1186405-07-1