5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200206-1G PC200206-500MG
APOSPC200206-1GEA 5150 SEK
APOSPC200206-1G APOSPC200206-500MG
5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₉H₇BrF₃N₃
Smältpunkt: 171…173 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12498720
CAS nummer: 1171919-20-2