Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
PC200199-1G
PC200199-500MG
APOSPC200199-1GEA
3675
SEK
APOSPC200199-1G
APOSPC200199-500MG
Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₇H₆BrF₃N₂O₂ MW: 287.036 g/mol Smältpunkt: 131…133 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD13193102 CAS nummer: 1240278-21-0 |