2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
Leverantör: Apollo Scientific
PC200198-1G PC200198-500MG
APOSPC200198-1GEA 3675 SEK
APOSPC200198-1G APOSPC200198-500MG
2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
Formel: C₈H₅F₆N₃O
MW: 273.14 g/mol
Smältpunkt: 188…190 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13193070
CAS nummer: 89990-38-5