7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
PC200193-1G PC200193-500MG
APOSPC200193-1GEA 3675 SEK
APOSPC200193-1G APOSPC200193-500MG
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Formel: C₉H₅F₃N₄O
MW: 242,16 g/mol
Smältpunkt: 302…304 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14581631
CAS nummer: 1198475-25-0