Methyl-5-chloro-6-fluoronicotinate
Leverantör: Apollo Scientific
PC200187-1G PC200187-250MG PC200187-5G
APOSPC200187-1GEA 7725 SEK
APOSPC200187-1G APOSPC200187-250MG APOSPC200187-5G
Methyl-5-chloro-6-fluoronicotinate
Methyl-5-chloro-6-fluoronicotinate
Formel: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,57 g/mol
Smältpunkt: 71…72 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12498696
CAS nummer: 1171918-85-6