2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrrol-3-yl)-1-ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
PC200185-1G PC200185-500MG
APOSPC200185-1GEA 4550 SEK
APOSPC200185-1G APOSPC200185-500MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrrol-3-yl)-1-ethanone
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrrol-3-yl)-1-ethanone
Formel: C₆H₄F₃NO
Smältpunkt: 110…111 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12924726
CAS nummer: 130408-89-8