8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200183-1G PC200183-500MG
APOSPC200183-1GEA 3675 SEK
APOSPC200183-1G APOSPC200183-500MG
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₄F₃IN₂
Smältpunkt: 114…116 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD11100236
CAS nummer: 1048913-78-5